missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethenylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethenylbenzaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h2-7H,1H2 |
| Formel vægt | 132.0575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?