Få mere at vide
2-(Diphenylphosphino)biphenyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468198
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468198 5 g 5g
15478198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61640.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 13885-09-1 | Molekylformel: C24H19P | Molekylvægt: 338,39 g/mol
2-(Diphenylphosphino)biphenyl bruges som et organisk kemisk syntese-mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-(Diphenylphosphino)biphenyl bruges som et organisk kemisk syntese-mellemprodukt.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13885-09-1
Molekylær formel C24H19P
Molekylvægt (g/mol) 338.39
MDL nummer MFCD11559063
InChI nøgle FNCQSSIMHQVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino biphenyl, 2-diphenylphosphino-biphenyl, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenylphosphane, biphenyl-2-yl-diphenyl-phosphane, phosphine, 1,1'-biphenyl yldiphenyl, diphenyl 2-phenylphenyl phosphane, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenyl-phosphine, ksc494o1b, 2-biphenylyl diphenylphosphine, diphenylphosphino-1,1'-biphenyl
PubChem CID 12976978
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn diphenyl-(2-phenylphenyl)phosphan
Formel vægt 338.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof