Få mere at vide
2-(Diphenylphosphino) benzoesyre, 98 %
Artikelnummer. 10566363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566363 1 g Glasflaske 1g
10392043 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382930010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17261-28-8
Molekylær formel C19H15O2P
Molekylvægt (g/mol) 306.30
MDL nummer MFCD00674024
InChI nøgle UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
PubChem CID 87021
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177,0 °C til 181,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2PC6H4COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 306.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.