Få mere at vide
2-(Diphenylphosphino) benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11420507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420507 25 g 25g
11400507 1 g 1g
11410507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22389.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17261-28-8
Molekylær formel C19H15O2P
Molekylvægt (g/mol) 306.30
MDL nummer MFCD00674024
InChI nøgle UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
PubChem CID 87021
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Smeltepunkt 174 °C til 181 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 306.31
Procent renhed 97%