Få mere at vide
2-(diphenylphosphino)benzaldehydoxim, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428397 5 g 5g
15418397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51903.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 153358-05-5 | Molekylformel: C19H16NOP | Molekylvægt: 305,32 g/mol
Det bruges til syntese, struktur og anvendelser til katalytisk omarrangering og dehydrering af aldoximer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges til syntese, struktur og anvendelser til katalytisk omarrangering og dehydrering af aldoximer.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153358-05-5
Molekylær formel C19H16NOP
Molekylvægt (g/mol) 305.32
MDL nummer MFCD16251585
InChI nøgle XHIVESUSSLEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzaldehyde oxime, n-2-diphenylphosphino benzylidene hydroxylamine, e-n-2-diphenylphosphanyl phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 98043674
IUPAC navn (NZ)-N-[(2-diphenylphosphanylphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMIL ON=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 305.32
Procent renhed 95%