Få mere at vide
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15447828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447828 5 g 5g
15437828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61306.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50777-76-9 | C19H15OP | 290.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50777-76-9
Molekylær formel C19H15OP
Molekylvægt (g/mol) 290.30
MDL nummer MFCD00013367
InChI nøgle DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine
PubChem CID 2754316
IUPAC navn 2-(diphenylphosphanyl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 290.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde