Få mere at vide
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15437828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437828 1 g 1g
15447828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61306.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50777-76-9 | C19H15OP | 290.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50777-76-9
Molekylær formel C19H15OP
Molekylvægt (g/mol) 290.30
MDL nummer MFCD00013367
InChI nøgle DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine
PubChem CID 2754316
IUPAC navn 2-(diphenylphosphanyl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 290.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver