missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine, TRC

Artikelnummer. 30133059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133059 1 g
30011188 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4916951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17471-10-2
Molekylær formel C16 H19 N O
Molekylvægt (g/mol) 241.33
Synonym 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine, Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N-methyl- (7CI,8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine, FAR 8328V, N-Demethyldiphenhydramine, N-Desmethyldiphenhydramine, Nordiphenhydramine, Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N-methylethanamine
SMIL CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nordiphenhydramine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H19NO/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3
Formel vægt 241.1467
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.