Få mere at vide
2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2 |