Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethyl Ester Benzeneacetic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13(2)8-9-15-12(14)10-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 243.1026 |