Få mere at vide
2-(difluormethoxy)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-(Difluoromethoxy)benzylamin bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes også i kemisk forskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-(Difluoromethoxy)benzylamin bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes også i kemisk forskning.
Bemærk
Inkompatibel med oxiderende midler, vand og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Difluoromethoxy)benzylamine |
| Brydningsindeks | 1.491 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 173.16 |
| Procent renhed | 97% |