Få mere at vide
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494307
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31695.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-48-1
Molekylær formel C8H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 187.12
MDL nummer MFCD09832329
InChI nøgle UTZWKIRYUNRDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, jrd
PubChem CID 20111958
IUPAC navn 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
SMIL FC(F)OC1=C(C=C(F)C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Brydningsindeks 1.473
Mængde 250 mg
FN nummer UN3276
Formel vægt 187.12
Procent renhed 95%