Få mere at vide
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435427
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15435427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32676.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-42-8
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.034
MDL nummer MFCD09832363
InChI nøgle IGODPIYHAUGSCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy-4-fluorobenzene, 2-bromomethyl-5-fluorophenoxy difluoromethane
PubChem CID 46737679
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Brydningsindeks 1.5035
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 255.03
Procent renhed 97%