Få mere at vide
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 10259093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259093 250 mg Glasflaske 250mg
10015493 1 g Glasflaske 1g
10187043 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389722500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 251320-85-1 | C27H37P | 392.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251320-85-1
Molekylær formel C27H37P
Molekylvægt (g/mol) 392.56
MDL nummer MFCD09744023
InChI nøgle PQWWLQRSCJJOIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dicyclohexylphosphino-2'-isopropylbiphenyl, 2-dicyclohexylphosphino-2'-i-propylbiphenyl, dicyclohexyl 2'-propan-2-yl 1,1'-biphenyl-2-yl phosphane, dicyclohexyl 2'-isopropyl-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
PubChem CID 23420463
IUPAC navn dicyclohexyl-[2-(2-propan-2-ylphenyl)phenyl]phosphane
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 392.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.