missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone, TRC

Artikelnummer. 30133283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133283 100 mg
30134194 25 mg
17971185 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417520100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13062-58-3
Molekylær formel C22H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 347.41
Synonym N,N-Dibenzylarterenone, 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-ethanone;
IUPAC navn 2-(dibenzylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
SMIL OC1=C(O)C=CC(C(CN(CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=O)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21NO3/c24-20-12-11-19(13-21(20)25)22(26)16-23(14-17-7-3-1-4-8-17)15-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,24-25H,14-16H2
Formel vægt 347.1521
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.