Få mere at vide
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10785452 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10785452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435155000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Di-p-Tolylphosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-03-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109.0°C to 110.5°C
Farve Yellow
Elementær analyse 76.05 to 82.40% C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C21H19OP
MDL nummer MFCD15143661
Mængde 500 mg
Synonym 2-di-p-tolylphosphino benzaldehyde, 2-bis 4-methylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20aon9, 2-bis 4-methylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-di-p-tolylphosphino benzaldehyde,min
InChI nøgle IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=CC=C3C=O
IUPAC navn 2-bis(4-methylphenyl)phosphanylbenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 318.35
PubChem CID 71310894
Formel vægt 318.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.