Få mere at vide
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3 |
| Formel vægt | 169.9972 |