Få mere at vide
2-[Di(methylthio)methyliden]malononitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601103
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10601103 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10190822 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
11306865 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10601103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD00793DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 5147-80-8
Molekylær formel C6H6N2S2
Molekylvægt (g/mol) 170.248
MDL nummer MFCD00052730
InChI nøgle FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
PubChem CID 99229
IUPAC navn 2-[bis(methylsulfanyl)methyliden]propandinitril
SMIL CSC(=C(C#N)C#N)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CN)2C=C(SCH3)2
Mængde 1 g
Formel vægt 170.26
Procent renhed 97%