Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-ribose, 99 %
Artikelnummer. 11434034
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434034 1 g 1g
11444034 5 g 5g
11454034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434034 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11990.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2-Deoxy-D-ribose anvendes som en forløber for deoxyribonukleinsyre. Det inducerer apoptose ved at hæmme syntesen og øge udstrømningen af glutathion. Yderligere anvendes det til syntese af optisk aktive dipyrrolylalkanoler fra pyrroler på overfladen af montmorillonit KSF-ler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Deoxy-D-ribose bruges som en forløber for deoxyribonukleinsyre. Det inducerer apoptose ved at hæmme syntesen og øge udstrømningen af glutathion. Yderligere anvendes det til syntese af optisk aktive dipyrrolylalkanoler fra pyrroler på overfladen af montmorillonit KSF-ler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-67-5
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00135904
InChI nøgle PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC navn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-ribose
Smeltepunkt 76°C to 85°C
Mængde 1 g
Beilstein 1721978
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2908
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −56° (c=1 in water, 24h)
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%