Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-ribose, 99 % Artikelnummer.: 11444034
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-ribose, 99 %
Artikelnummer. 11444034
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11444034
Brand: Thermo Scientific Chemicals A11990.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2-Deoxy-D-ribose anvendes som en forløber for deoxyribonukleinsyre. Det inducerer apoptose ved at hæmme syntesen og øge udstrømningen af glutathion. Yderligere anvendes det til syntese af optisk aktive dipyrrolylalkanoler fra pyrroler på overfladen af montmorillonit KSF-ler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Deoxy-D-ribose bruges som en forløber for deoxyribonukleinsyre. Det inducerer apoptose ved at hæmme syntesen og øge udstrømningen af glutathion. Yderligere anvendes det til syntese af optisk aktive dipyrrolylalkanoler fra pyrroler på overfladen af montmorillonit KSF-ler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-67-5
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00135904
InChI nøgle PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC navn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-ribose
Smeltepunkt 76°C to 85°C
Mængde 5 g
Beilstein 1721978
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2908
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −56° (c=1 in water, 24h)
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10252952 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/11/2024 ArtikelnummerA11990.03,A11990.14,A11990.06
Partinummer10252131 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2024 ArtikelnummerA11990.03,A11990.14,A11990.06
Partinummer10239159 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 ArtikelnummerA11990.03,A11990.14,A11990.06
Partinummer10205582 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA11990.03,A11990.14,A11990.06
PartinummerB11N31 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA11990.03,A11990.14,A11990.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-ribose, 99 % >