Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxy-D-ribose, 99 %
Artikelnummer. 10245720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245720 5 g Glasflaske 5g
10746001 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245720 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 153280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-67-5
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00135904
InChI nøgle PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC navn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMIL OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-D-ribose
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91°C
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 0.5% max.
Tab ved tørring 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2909
Specifik rotation -57
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver