Få mere at vide
Melford 2-Deoxy-D-Ribose
Artikelnummer. 30018233
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018233 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018233 Leverandør Melford Leverandørnr. D25100100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
2-Deoxy-D-Ribose er et afgørende sukkermolekyle i biovidenskab, især for dets rolle i strukturen af DNA.
2-Deoxy-D-Ribose er et afgørende sukkermolekyle i biovidenskab, især for dets rolle i strukturen af DNA. I modsætning til ribose, som findes i RNA, mangler 2-Deoxy-D-Ribose et oxygenatom på det andet kulstof, hvilket giver DNA dets navn (deoxyribonukleinsyre). Denne lille strukturelle forskel giver DNA større stabilitet sammenlignet med RNA.
Forskere studerer 2-Deoxy-D-Ribose for at forstå DNA-syntese, reparation og overordnet genetisk regulering. Derudover er det relevant i at studere forskellige biokemiske veje og sygdomsmekanismer, herunder cancer og genetiske lidelser.
Tekniske data
CAS 533-67-5
Molekylær formel C5H10O4
Mængde 100 g