Få mere at vide
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vægt | 182.0591 |
| Procent renhed | >95% |