Få mere at vide
2-Deoxy-2-fluoro-D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30136160
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136160 25 mg
30134696 100 mg
17931045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23450025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29702-43-0
Molekylær formel C6 H11 F O5
Molekylvægt (g/mol) 182.15
Synonym 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, 2-Deoxy-2-fluoroglucose, 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, FDG, Fludeoxyglucose
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2-fluoro-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11FO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 182.0591
Procent renhed >95%