Få mere at vide
2-Deoxy-2-fluoro-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2-fluoro-D-galactose |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vægt | 182.0591 |