missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibenzoate, TRC

Artikelnummer. 30367464
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367464 1 g
30363141 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2327751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 122111-01-7
Molekylær formel C19 H14 F2 O6
Molekylvægt (g/mol) 376.31
Synonym D-erythro-Pentonic acid, 2-deoxy-2,2-difluoro-, γ-lactone, 3,5-dibenzoate
IUPAC navn [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-oxooxolan-2-yl]methyl benzoate
SMIL FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H14F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15H,11H2/t14-,15-/m1/s1
Formel vægt 376.0758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.