accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOFFOO

CAS RN 122111-01-7

IUPAC Navn: [3-(benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxooxolan-2-yl]methyl benzoate
Synonymer: [3-(benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxooxolan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvægt (g/mol): 376.31
Molekylformel: C19H14F2O6
InChi Key: SHHNEUNVMZNOID-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1(F)C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC1=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater