Få mere at vide
2-(cyclopropylmethoxy)pyridin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414520
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414520 1 g 1g
11424520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50091.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 902835-88-5 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902835-88-5
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.203
MDL nummer MFCD07781136
InChI nøgle AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553129
IUPAC navn 2-(cyclopropylmethoxy)pyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 177.2
Procent renhed 97%