Få mere at vide
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridin, 97%
Artikelnummer. 11484500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484500 5 g 5g
11474500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50084.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 766557-62-4 | C9H10INO | 275,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766557-62-4
Molekylær formel C9H10INO
Molekylvægt (g/mol) 275.09
MDL nummer MFCD06659010
InChI nøgle ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 2-cyclopropyl-methoxy-3-iodopyridine, pubchem16562, acmc-20anx8, pyridine,2-cyclopropylmethoxy-3-iodo, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodanyl-pyridine, pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo
PubChem CID 17750186
IUPAC navn 2-(cyclopropylmethoxy)-3-iodpyridin
SMIL IC1=CC=CN=C1OCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 275.09
Procent renhed 97%