Få mere at vide
2-Cyclopropylethanol, 96%
Artikelnummer. p-7045535
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11317536
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11080.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2566-44-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
2-Cyclopropylethanol anvendes til at fremstille (2-brom-ethyl)-cyclopropan ved at reagere med phosphortribromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Cyclopropylethanol bruges til at fremstille (2-brom
-ethyl)-cyclopropan ved at reagere med phosphortribromid.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2566-44-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00040762
InChI nøgle LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687
PubChem CID 137642
SMIL OCCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopropylethanol
Kogepunkt 137°C to 138°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Brydningsindeks 1.4355
Mængde 250 mg
FN nummer UN1987
Beilstein 2036028
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn 2-cyclopropylethanol
Formel vægt 86.13
Procent renhed 96%