Få mere at vide
2-Cyclopropylethanol, 96%
Artikelnummer. 11317536
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317536 250 mg 250mg
11397526 1 g 1g
11307536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11080.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 2566-44-1 | C5H10O | 86,13 g/mol
2-Cyclopropylethanol anvendes til at fremstille (2-brom-ethyl)-cyclopropan ved at reagere med phosphortribromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Cyclopropylethanol bruges til at fremstille (2-brom
-ethyl)-cyclopropan ved at reagere med phosphortribromid.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2566-44-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00040762
InChI nøgle LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687
PubChem CID 137642
SMIL OCCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopropylethanol
Kogepunkt 137°C to 138°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Brydningsindeks 1.4355
Mængde 250 mg
FN nummer UN1987
Beilstein 2036028
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn 2-cyclopropylethanol
Formel vægt 86.13
Procent renhed 96%