Få mere at vide
2-Cyclopentyloxypyridin-3-boronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454550
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454550 1 g 1g
11464550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50110.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073371-90-0
Molekylær formel C16H24BNO3
Molekylvægt (g/mol) 289.18
MDL nummer MFCD07781170
InChI nøgle GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24208792
IUPAC navn 2-cyclopentyloxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 289.19
Procent renhed 96%