Få mere at vide
2-Cyclopentylethanol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopentylethanol |
| Tæthed | 0.92 |
| Kogepunkt | 182°C |
| Flammepunkt | 70°C (158°F) |
| Brydningsindeks | 1.4585 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2069860 |
| Formel vægt | 114.19 |
| Procent renhed | ≥98% |