Få mere at vide
2-cyclohexyloxypyridin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434590
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434590 1 g 1g
11444590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50129.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916792-16-0
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
MDL nummer MFCD08060944
InChI nøgle KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553152
IUPAC navn 6-cyclohexyloxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 205.26
Procent renhed 97%