Få mere at vide
2-Cyclohexylethanol, 99%
Artikelnummer. 11465676
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465676 50 g 50g
11475676 250 g 250g
11455676 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20782.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4442-79-9 | C8H16O | 128.215 g/mol
Anvendes som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som smagsstof.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og dipropylenglycol. Opløseligt i vand (1750 mg/L ved °25 C).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4442-79-9
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00001525
InChI nøgle QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
PubChem CID 20508
IUPAC navn 2-cyclohexylethanol
SMIL C1CCC(CC1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylethanol
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.92
Kogepunkt 206°C to 207°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.466
Mængde 50 g
Beilstein 1848152
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and dipropylene glycol. Soluble in water (1750mg/L at 25°C).
Formel vægt 128.22
Procent renhed 99%