Få mere at vide
2-cyclohexylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344895
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344895 1 g 1g
11354895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18060.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97023-48-8 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97023-48-8
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.269
MDL nummer MFCD00452653
InChI nøgle ZKTFZNPTAJIXMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-cyclohexyl, cyclohexylbenzoic acid, 2-cyclohexyl benzoic acid, 2-cyclohexyl-benzoic acid
PubChem CID 7020572
IUPAC navn 2-cyclohexylbenzoesyre
SMIL C1CCC(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylbenzoic acid
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 1 g
Beilstein 2452158
Formel vægt 204.27
Procent renhed 97%