Få mere at vide
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30004575
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004575 500 mg
30006783 1 g
30006945 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC990029500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-89-5
Molekylær formel C12 H14 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 266.25
Synonym 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
IUPAC navn 2-cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
SMIL Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Formel vægt 266.0903