Få mere at vide
2-Cyanobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanobenzoic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 147.032 |