Få mere at vide
2-Cyanobenzoesyre, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499350
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499350 1 g 1g
11409360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50237.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3839-22-3 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
2-Cyanobenzoesyre er blevet brugt som reaktant i syntesen af T-box riboswitch antiterminator RNA-bindende oxazolidinon derivater, benzoat modificeretβ -cyclodextrinderivater og Pyrrolo[1,2-f]triaziner til brug som JAK2-hæmmere. Som en reaktant involveret i decarboxylering, decarboxylativ halogenering og protodecarboxylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyanobenzoesyre er blevet brugt som reaktant i syntesen af T-box riboswitch antiterminator RNA-bindende oxazolidinon derivater, benzoat modificeretβ -cyclodextrinderivater og Pyrrolo[1,2-f]triaziner til brug som JAK2-hæmmere. Som en reaktant involveret i decarboxylering, decarboxylativ halogenering og protodecarboxylering.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3839-22-3
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.133
MDL nummer MFCD00045796
InChI nøgle DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cyanobenzoic acid, cyanobenzoic acid, benzoic acid, 2-cyano, 2-carboxybenzonitrile, 2-carboxy-benzonitrile, 2-cyanobenzoicacid, 2-cyano-benzoic acid, pubchem12513, acmc-1bn2v
PubChem CID 138061
IUPAC navn 2-cyanobenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanobenzoic acid
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Mængde 1 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanobenzoic acid