Få mere at vide
2-Cyanobenzoic acid, 94%
Artikelnummer. 10163344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163344 1 g Glass bottle 1g
10123394 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398140010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3839-22-3 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3839-22-3
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00045796
InChI nøgle DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cyanobenzoic acid, cyanobenzoic acid, benzoic acid, 2-cyano, 2-carboxybenzonitrile, 2-carboxy-benzonitrile, 2-cyanobenzoicacid, 2-cyano-benzoic acid, pubchem12513, acmc-1bn2v
PubChem CID 138061
IUPAC navn 2-cyanobenzoic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanobenzoic acid
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212.0°C
Farve Colorless to Yellow or White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel NCC6H4CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed 94%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.