Få mere at vide
2-Cyanobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482210
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482210 1 g 1g
11492210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29027.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7468-67-9 | C8H5NO | 131.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7468-67-9
Molekylær formel C8H5NO
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00017503
InChI nøgle QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanobenzaldehyde, o-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 2-formyl, cyanobenzaldehyde, 2-formylbenzenecarbonitrile, 2-cyano-benzaldehyde, 2-formyl-benzonitrile, pubchem7409, #, acmc-1blgc
PubChem CID 101209
IUPAC navn 2-formylbenzonitril
SMIL O=CC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanobenzaldehyde
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Lugt Characteristic
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 131.13
Procent renhed 98%