Få mere at vide
2-cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30135721
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135721 50 g
30133725 10 g
30011904 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98224550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24522-30-3
Molekylær formel C10 H7 F3 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 228.17
Synonym 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
IUPAC navn 2-cyano-N-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMIL FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Formel vægt 228.051