Få mere at vide
2-cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 228.051 |