Få mere at vide
2-Cyano-6-methoxybenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
250 mg; Glasflaske
Artikelnummer.
10167883 250 mg; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10167883 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225362500
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
CAS 943-03-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 131.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6N2OS
MDL nummer MFCD00010537
Mængde 250 mg
Synonym 2-cyano-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxybenzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-cyano-benzothiazole, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxy, pubchem9766, acmc-209rr8, ksc486m5p
InChI nøgle DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)C#N
IUPAC navn 6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 190.23
PubChem CID 342109
Formel vægt 190.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.