Få mere at vide
2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 98+%
Artikelnummer. 11469167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469167 5 g 5g
11479167 25 g 25g
11369629 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21273.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 114772-53-1 | C14H11N | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114772-53-1
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00151805
InChI nøgle ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)benzonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Tæthed 1.17
Kogepunkt >320°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3605954
Formel vægt 193.26
Procent renhed ≥98%