Få mere at vide
2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 98+%
Artikelnummer. 11369629
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21273.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 114772-53-1 | C14H11N | 193.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114772-53-1
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00151805
InChI nøgle ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)benzonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Tæthed 1.17
Kogepunkt >320°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3605954
Formel vægt 193.26
Procent renhed ≥98%