Få mere at vide
2-klorstyren, 95%, stab. med 0,1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437134
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437134 5 g 5g
11447134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21551.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2039-87-4 | C8H7Cl | 138.594 g/mol
2-chlorstyren er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorstyren er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-87-4
Molekylær formel C8H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 138.594
MDL nummer MFCD00000567
InChI nøgle ISRGONDNXBCDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorostyrene, 1-chloro-2-vinylbenzene, o-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-2-ethenyl, styrene, o-chloro, ortho-chlorostyrene, stryene, o-chloro, styrene, 2-chloro, unii-za43r4q315, ccris 4598
PubChem CID 14906
IUPAC navn 1-chlor-2-ethenylbenzen
SMIL C=CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorostyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 1.091
Kogepunkt 189°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.565
Mængde 5 g
Beilstein 2038863
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 138.6
Procent renhed 98%