Få mere at vide
2-Chloroquinolin-3-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11466240
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466240 10 g 10g
11456240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27133.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191,614 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73568-25-9
Molekylær formel C10H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 191.614
MDL nummer MFCD00130079
InChI nøgle SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
PubChem CID 690958
IUPAC navn 2-chlorquinolin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 148 °C til 150 °C
Mængde 10 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 191.62
Procent renhed 98%