Få mere at vide
2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11946541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11946541 1 g Glasflaske 1g
11956541 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 933702-55-7 | C5H3ClN2O | 142.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 933702-55-7
Molekylær formel C5H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 142.54
MDL nummer MFCD10696891
InChI nøgle LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro
PubChem CID 21698350
IUPAC navn 2-chlorpyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL ClC1=NC=C(C=O)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113°C to 118°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 142.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder