Få mere at vide
2-Kloryridin-4-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 46 °C til 49 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 141.56 |
| Procent renhed | 97% |